4-Brom-2-chlorphenol 99%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

173530250 173531000 173530050
ACRO173530250EA 77 EUR
ACRO173530250 ACRO173531000 ACRO173530050
4-Brom-2-chlorphenol 99%
4-Brom-2-chlorphenol
Formel: C₆H₄BrClO
Molecular Weight: 207,45 g/mol
Siedepunkt: 232 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 47…51 °C
Dichte: 1,617 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >112 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002166
CAS-Nummer: 3964-56-5
EINECS: 223-572-5
UN: 2811
ADR: 6.1,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to off-white Crystalline powder or needles and/or chunks or low melting mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 51 °C
GC ≥98.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR