4-Brom-2-chlorphenol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
B24803.09 B24803.18 B24803.30
B24803.09EA 25 EUR
B24803.09 B24803.18 B24803.30
4-Brom-2-chlorphenol ≥98%
4-Brom-2-chlorphenol
Purity: 98% CAS No.: 3964-56-5 Molecular Formula: C6H4BrClO Formula Weight: 207.46 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Phenol-like Boiling Point: 232-235° Beilstein Reference: 2042867 MDL No.: MFCD00002166
Formel: C₆H₄BrClO
Molecular Weight: 207.45 g/mol
Siedepunkt: 232…235 °C
Schmelzpunkt: 47…50 °C
Dichte: 1.617 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002166
CAS-Nummer: 3964-56-5
EINECS: 223-572-5
UN: 3082
ADR: 9 III