1,2-Dibrom-4,5-difluorbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
004641-5G 004641-25G 004641-100G 004641-10G
FLUO004641-5GEA 36.9 EUR
FLUO004641-5G FLUO004641-25G FLUO004641-100G FLUO004641-10G
1,2-Dibrom-4,5-difluorbenzol
1,2-Dibromo-4,5-difluorobenzene
Formel: C₆H₂Br₂F₂
Siedepunkt: 208 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 32,5…33.5 °C
MDL: MFCD00009890
CAS-Nummer: 64695-78-9
EINECS: 265-021-1
UN: 1325
ADR: 4.1,II