1,2-Dibromtetrafluorbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: 1,2-Dibromo-3,4,5,6-tetrafluorobenzene
009415-5G 009415-1G
FLUO009415-5GEA 272 EUR
FLUO009415-5G FLUO009415-1G
1,2-Dibromtetrafluorbenzol
1,2-Dibromtetrafluorbenzol
Formel: C₆Br₂F₄
Molecular Weight: 307,87 g/mol
Siedepunkt: 93…96 °C (25 mmHg)
Schmelzpunkt: 12 °C
Dichte: 2,23 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00039209
CAS-Nummer: 827-08-7
EINECS: 212-564-7