2,5-Dibrom-1-fluorbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
004652-25G 004652-100G
FLUO004652-25GEA 39.9 EUR
FLUO004652-25G FLUO004652-100G
2,5-Dibrom-1-fluorbenzol
2,5-Dibrom-1-fluorbenzol
Formel: C₆H₃Br₂F
Siedepunkt: 216 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 35 °C
MDL: MFCD00010603
CAS-Nummer: 1435-52-5