1,4-Dibromtetrafluorbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
004668-5G 004668-25G 004668-100G
FLUO004668-5GEA 137 EUR
FLUO004668-5G FLUO004668-25G FLUO004668-100G
1,4-Dibromtetrafluorbenzol
1,4-Dibromtetrafluorbenzol
Formel: C₆Br₂F₄
Siedepunkt: 198 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 78,2…78.5 °C
MDL: MFCD00000309
CAS-Nummer: 344-03-6
EINECS: 206-448-5