1-Brom-2,3,5,6-tetrafluorbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
Synonyme: 2,3,5,6-Tetrafluorbrombenzol
010257-1G 010257-5G 010257-25G
FLUO010257-1GEA 91.7 EUR
FLUO010257-1G FLUO010257-5G FLUO010257-25G
1-Brom-2,3,5,6-tetrafluorbenzol
1-Brom-2,3,5,6-tetrafluorbenzol
Formel: C₆HBrF₄
Molecular Weight: 228.97 g/mol
Siedepunkt: 143
Dichte: 1.88 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000308
CAS-Nummer: 1559-88-2
EINECS: 216-327-9
UN: 1993
ADR: 3 III