1-Brom-2,3-difluorbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
001797-1G 001797-5G 001797-25G
FLUO001797-1GEA 0 EUR
FLUO001797-1G FLUO001797-5G FLUO001797-25G
1-Brom-2,3-difluorbenzol
1-Bromo-2,3-difluorobenzene
Formel: C₆H₃BrF₂
Siedepunkt: 234 °C (765 mmHg)
Dichte: 1,72 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00061136
CAS-Nummer: 38573-88-5