1-Brom-2,4,6-trifluorbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: 2-Bromo-1,3,5-trifluorobenzene
001799-25G 001799-100G
FLUO001799-25GEA 233 EUR
FLUO001799-25G FLUO001799-100G
1-Brom-2,4,6-trifluorbenzol
1-Brom-2,4,6-trifluorbenzol
Formel: C₆H₂BrF₃
Molecular Weight: 210.98 g/mol
Siedepunkt: 140,5
Schmelzpunkt: 3,5
Dichte: 1.79 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000334
CAS-Nummer: 2367-76-2
EINECS: 219-125-9
UN: 1993
ADR: 3 III