1-Brom-2,4-difluorbenzol 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2,4-Difluorobromobenzene
249360100 249360500
ACRO249360100EA 24.5 EUR
ACRO249360100 ACRO249360500
1-Brom-2,4-difluorbenzol 98+%
1-Bromo-2,4-difluorobenzene
Formel: C₆H₃BrF₂
Molecular Weight: 192.99 g/mol
Siedepunkt: 145
Schmelzpunkt: –4 °C
Dichte: 1.708 g/cm³
Flammpunkt: 51
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000330
CAS-Nummer: 348-57-2
EINECS: 206-479-4
UN: 1993
ADR: 3 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5040 to 1.5060 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %