1-Brom-2,4-difluorbenzol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,4-Difluorobromobenzene
A14098.14
A14098.22
A14098.36
A14098.14EA
42.1
EUR
A14098.14
A14098.22
A14098.36
1-Brom-2,4-difluorbenzol ≥98%
1-Bromo-2,4-difluorobenzene
Purity: 98+%
CAS No.: 348-57-2
Molecular Formula: C6H3BrF2
Formula Weight: 192.99
Flash Point: 51°(123°F)
Refractive Index: 1.5050
Melting Point: -4°
Boiling Point: 145-146°
Beilstein Reference: 1680892
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000330
Formel:
C₆H₃BrF₂ Molecular Weight: 192,99 g/mol Siedepunkt: 145…146 °C Schmelzpunkt: –4 °C Dichte: 1,708 Flammpunkt: 51 °C (123 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000330 CAS-Nummer: 348-57-2 EINECS: 206-479-4 UN: 1993 ADR: 3,III |