1-Brom-2,4-difluorbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
Synonyme: 2,4-Difluorobromobenzene
001462-100G 001462-250G 001462-1KG
FLUO001462-100GEA 57.9 EUR
FLUO001462-100G FLUO001462-250G FLUO001462-1KG
1-Brom-2,4-difluorbenzol
1-Bromo-2,4-difluorobenzene
Formel: C₆H₃BrF₂
Molecular Weight: 192.99 g/mol
Siedepunkt: 145
Schmelzpunkt: –4 °C
Dichte: 1.69 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 51
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000330
CAS-Nummer: 348-57-2
EINECS: 206-479-4
UN: 2924
ADR: 3 III