2-Brom-1,4-difluorbenzol
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,5-Difluorobromobenzene, 1-Bromo-2,5-difluorobenzene
HAN00001.1 HAN00001.10 HAN00001.50
MAYBHAN00001.1EA 0 EUR
MAYBHAN00001.1 MAYBHAN00001.10 MAYBHAN00001.50
2-Brom-1,4-difluorbenzol
2-Brom-1,4-difluorbenzol
Formel: C₆H₃BrF₂
Molecular Weight: 192,99 g/mol
Siedepunkt: 158 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –32 °C
Dichte: 1,7414 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000345
CAS-Nummer: 399-94-0
EINECS: 206-920-0