2-Brom-1,4-difluorbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: 2,5-Difluorobromobenzene, 1-Bromo-2,5-difluorobenzene
001800-25G 001800-100G
FLUO001800-25GEA 35.3 EUR
FLUO001800-25G FLUO001800-100G
2-Brom-1,4-difluorbenzol
2-Brom-1,4-difluorbenzol
Formel: C₆H₃BrF₂
Molecular Weight: 192.99 g/mol
Siedepunkt: 158
Schmelzpunkt: –32 °C
Dichte: 1.7414 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000345
CAS-Nummer: 399-94-0
EINECS: 206-920-0