Messbecher, mit Henkel
Lieferant: KARTELL
1086 1087 1088 1089 1090
KART1086EA 15 EUR
KART1086 KART1087 KART1088 KART1089 KART1090
Messbecher, mit Henkel
Becher
PP, durchscheinend.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständig bis +121 °C (für 20 Minuten), für längere Zeiträume +100 °C
  • Glatte Oberflächen zur einfachen, schnellen Reinigung
Ideal für allgemeine Laboranwendung und eine Vielzahl weiterer Verwendungen. Mit erhabener Skala und Ausguss.