1-Brom-2-fluorbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 2-Bromofluorobenzene
001121-100G 001121-500G 001121-25G
FLUO001121-100GEA 136 EUR
FLUO001121-100G FLUO001121-500G FLUO001121-25G
1-Brom-2-fluorbenzol
1-Brom-2-fluorbenzol
Formel: C₆H₄BrF
Molecular Weight: 175 g/mol
Siedepunkt: 155
Dichte: 1.61 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000282
CAS-Nummer: 1072-85-1
EINECS: 214-018-3
UN: 1993
ADR: 3 III