1-Brom-3,4,5-trifluorbenzol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 5-Bromo-1,2,3-trifluorobenzene
B20607.03 B20607.06
B20607.03EA 50.1 EUR
B20607.03 B20607.06
1-Brom-3,4,5-trifluorbenzol ≥98%
1-Brom-3,4,5-trifluorbenzol
Purity: 98% CAS No.: 138526-69-9 Molecular Formula: C6H2BrF3 Formula Weight: 210.98 Flash Point: 45°(113°F) Refractive Index: 1.4820 Melting Point: -20° Boiling Point: 140° Beilstein Reference: 7249191 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00070738
Formel: C₆H₂BrF₃
Molecular Weight: 210,98 g/mol
Siedepunkt: 140 °C
Schmelzpunkt: < –20 °C
Dichte: 1,767
Flammpunkt: 45 °C (113 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00070738
CAS-Nummer: 138526-69-9
EINECS: 418-480-9
UN: 1993
ADR: 3,III