4-Brom-1,2-difluorbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
001118-100G 001118-250G 001118-500G
FLUO001118-100GEA 60.9 EUR
FLUO001118-100G FLUO001118-250G FLUO001118-500G
4-Brom-1,2-difluorbenzol
4-Brom-1,2-difluorbenzol
Formel: C₆H₃BrF₂
Siedepunkt: 150 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –4 °C
Dichte: 1,7 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 33 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000304
CAS-Nummer: 348-61-8
EINECS: 206-481-5
UN: 1993
ADR: 3,III