Flasche, Weithals, PP, rund, mit Schraubverschluss
Lieferant: VITLAB
101789 101589 101689 101889 101989 102089 102189
215-2980EA 47.5 EUR
215-2980 215-2978 215-2979 215-2981 215-2982 VITL102089 VITL102189
Flasche, Weithals, PP, rund, mit Schraubverschluss
Flaschen Kunststoffflaschen
PP, transparent.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Hitzebeständig bis +125 °C, autoklavierbar
  • Kann in Mikrowellen verwendet werden
Kann überall im Labor zur Probenahme verwendet werden. Weite Öffnung ermöglicht schnelle Befüllung und Entnahme von Pulvern, Pasten und Flüssigkeiten.