Mehrstellen-Magnetrührer, MULTISTIRRER
Lieferant: VELP Scientifica
442-1093EA 649 EUR
442-1093 442-1094
Mehrstellen-Magnetrührer, MULTISTIRRER
Rührer Mehrstellen-Magnetrührer
Magnetrührer für die gleichzeitige Aufnahme von bis zu sechs Bechern mit einem maximalen Durchmesser von 85 mm (MULTISTIRRER 6) oder bis zu 15 Bechern mit einem maximalen Durchmesser von 64 mm (MULTISTIRRER 15).
  • Rührer bleiben auch nach mehreren Tagen Dauerbetrieb kalt
  • Besonders geschätzt in der Mikrobiologie und Biochemie
  • Leistungsstarker Antriebsmagnet Typ „PCM“ und Einphasenmotor für Dauerbetrieb
  • Chemikalienbeständiges Gehäuse
  • Ausgezeichnete Drehzahlkontrolle selbst bei niedriger Umdrehungszahl
  • Möglichkeit der Probentemperierung mit Hilfe eines Umwälzwasserbads