1-Brom-3-fluorbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 3-Bromofluorobenzene
01224.100G 01224.500G 001224-100G 001224-500G
FLUO01224.100GEA 0 EUR
FLUO01224.100G FLUO01224.500G FLUO001224-100G FLUO001224-500G
1-Brom-3-fluorbenzol
1-Brom-3-fluorbenzol
Formel: C₆H₄BrF
Molecular Weight: 175 g/mol
Siedepunkt: 148 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –8 °C
Dichte: 1,7081 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 46 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000326
CAS-Nummer: 1073-06-9
EINECS: 214-023-0
UN: 1993
ADR: 3,III