Benzophenonhydrazon 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
105571000 105570050 105575000
ACRO105571000EA 36.5 EUR
ACRO105571000 ACRO105570050 ACRO105575000
Benzophenonhydrazon 98+%
Benzophenonhydrazon
Formel: C₁₃H₁₂N₂
Molecular Weight: 196.25 g/mol
Siedepunkt: 225…230 °C (55 mmHg)
Schmelzpunkt: 95…99 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007624
CAS-Nummer: 5350-57-2
EINECS: 226-321-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 99 °C
Water ≤0.5 %
GC ≥98.0 %