Fluoranthen 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
119170250 119171000 119175000
ACRO119170250EA 41.2 EUR
ACRO119170250 ACRO119171000 ACRO119175000
Fluoranthen 98%
Fluoranthene
Formel: C₁₆H₁₀
Molecular Weight: 202,26 g/mol
Siedepunkt: 384 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 109…111 °C
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001184
CAS-Nummer: 206-44-0
EINECS: 205-912-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to yellow-green to beige to light grey Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 111 °C
GC ≥97.5 %