4-Fluorphenylhydraziniumchlorid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Fluorphenylhydrazin Hydrochlorid, 1-(4-Fluorphenyl)hydrazin Hydrochlorid, 4-Fluorphenylhydrazinhydrochlorid
119590100 119590250 119591000
ACRO119590100EA 68.1 EUR
ACRO119590100 ACRO119590250 ACRO119591000
4-Fluorphenylhydraziniumchlorid 97%
4-Fluorphenylhydraziniumchlorid
Formel: C₆H₈ClFN₂
Molecular Weight: 162.59 g/mol
Schmelzpunkt: 275…277 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012942
CAS-Nummer: 823-85-8
EINECS: 212-521-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %
GC ≥96 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure