4-(4-Nitrobenzyl)pyridin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(p-Nitrobenzyl)Pyridine
128550050 128550100 128550500
ACRO128550050EA 27.5 EUR
ACRO128550050 ACRO128550100 ACRO128550500
4-(4-Nitrobenzyl)pyridin 98%
4-(4-Nitrobenzyl)pyridin
Formel: C₁₂H₁₀N₂O₂
Molecular Weight: 214.22 g/mol
Schmelzpunkt: 69…72 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006445
CAS-Nummer: 1083-48-3
EINECS: 214-108-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 72 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %