Oxamid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
129651000 129655000
ACRO129651000EA 33.5 EUR
ACRO129651000 ACRO129655000
Oxamid 98%
Oxamid
Formel: C₂H₄N₂O₂
Schmelzpunkt: 491 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008007
CAS-Nummer: 471-46-5
EINECS: 207-442-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration excess NaOH ≥97.5 %