Sulfolan 99+%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: Thiacyclopentan-1,1-dioxid, Tetrahydrothiophen-1,1-dioxid, Tetramethylensulfon

138432500 138430010 138430025 138430100
ACRO138432500EA 70.1 EUR
ACRO138432500 ACRO138430010 ACRO138430025 ACRO138430100
Sulfolan 99+%
Sulfolan
Formel: C₄H₈O₂S
Molecular Weight: 120,17 g/mol
Siedepunkt: 285 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 27,4…27.8 °C
Dichte: 1,26 g/cm³
Flammpunkt: 165 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005484
CAS-Nummer: 126-33-0
EINECS: 204-783-1
UN: 3335
ADR: 9,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4820 to 1.4850 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
Sulfated ash ≤0.1 %
GC ≥99.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR