Tetramethylensulfoxid 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Tetrahydrothiophen-1-oxid, Thiacyclopentan-1-oxid
138440250 138441000 138440050
ACRO138440250EA 73.8 EUR
ACRO138440250 ACRO138441000 ACRO138440050
Tetramethylensulfoxid 97%
Tetramethylensulfoxid
Formel: C₄H₈OS
Molecular Weight: 104,17 g/mol
Flammpunkt: >112 °C
MDL: MFCD00005477
CAS-Nummer: 1600-44-8
EINECS: 216-493-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5190 to 1.5230 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %