p-Tolylhydraziniumchlorid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Methylphenylhydrazin Hydrochlorid, 1-(4-Methylphenyl)hydrazin Hydrochlorid, 4-Methylphenylhydrazinhydrochlorid, 4-Tolylhydrazin Hydrochlorid, 4-Tolylhydrazinhydrochlorid, 4-Methylphenylhydraziniumchlorid, 1-(4-Tolyl)hydrazin Hydrochlorid
139160250 139161000
ACRO139160250EA 61.9 EUR
ACRO139160250 ACRO139161000
p-Tolylhydraziniumchlorid 98%
p-Tolylhydraziniumchlorid
Formel: C₇H₁₁ClN₂
Molecular Weight: 158.63 g/mol
Schmelzpunkt: 241 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012940
CAS-Nummer: 637-60-5
EINECS: 211-295-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to beige to light brown Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %