Silbertrifluoracetat 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Trifluoressigsäure Silbersalz, Silber(I)trifluoracetat
139730050 139730250
ACRO139730050EA 60.5 EUR
ACRO139730050 ACRO139730250
Silbertrifluoracetat 98%
Silbertrifluoracetat
Formel: C₂AgF₃O₂
Molecular Weight: 220,88 g/mol
Schmelzpunkt: 257…260 °C
MDL: MFCD00013199
CAS-Nummer: 2966-50-9
EINECS: 221-004-0
UN: 3077
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light beige to grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NH4SCN ≥97.5 %