3-Amino-1,2,4-triazin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1,2,4-Triazin-3-ylamin, 1,2,4-Triazin-3-amin
146230100 AC14623DA AC14623.50 146230500
ACRO146230100EA 64.8 EUR
ACRO146230100 MAYBAC14623DA MAYBAC14623.50 ACRO146230500
3-Amino-1,2,4-triazin 97%
3-Amino-1,2,4-triazine
Formel: C₃H₄N₄
Molecular Weight: 96.09 g/mol
Schmelzpunkt: 175…177 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006459
CAS-Nummer: 1120-99-6
EINECS: 214-324-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 173 to 178 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %