6-Methyl-3-pyridinol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
2-Methylpyridin-5-ol, 5-Hydroxy-2-methylpyridin, 3-Hydroxy-6-methylpyridin
148110250
148111000
ACRO148110250EA
56.8
EUR
ACRO148110250
ACRO148111000
6-Methyl-3-pyridinol 99%
6-Methylpyridin-3-ol
Formel:
C₆H₇NO Molecular Weight: 109.13 g/mol Schmelzpunkt: 168…171 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006339 CAS-Nummer: 1121-78-4 EINECS: 214-337-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Beige to tan Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 168 to 171 °C |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % |