2-Chlorphenylhydraziniumchlorid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Chlorphenylhydrazin Hydrochlorid, 2-Chlorphenylhydrazinhydrochlorid, 1-(2-Chlorphenyl)hydrazin Hydrochlorid
149140050
149140250
ACRO149140050EA
27.4
EUR
ACRO149140050
ACRO149140250
2-Chlorphenylhydraziniumchlorid 97%
2-Chlorphenylhydraziniumchlorid
Formel:
C₆H₈Cl₂N₂ Molecular Weight: 179.05 g/mol Schmelzpunkt: 186…188 °C |
MDL:
MFCD00012928 CAS-Nummer: 41052-75-9 EINECS: 255-194-1 UN: 3077 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light pink to tan Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥96.0 % |
HPLC | ≥96.0 % |
TLC | ≥96.0 % |
Specific optical rotation | -2.9° to -3.9° (20°C, 589 nm) (c=1 in DMF) |
Residual solvents | ≤15.0 % EtOAc |