2-Methyl-2-propen-1-ol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Methylallylalkohol, 3-Hydroxy-2-methylpropen
150290100 150291000 150295000
ACRO150290100EA 57.6 EUR
ACRO150290100 ACRO150291000 ACRO150295000
2-Methyl-2-propen-1-ol 98%
2-Methyl-2-propen-1-ol
Formel: C₄H₈O
Molecular Weight: 72,11 g/mol
Siedepunkt: 113…115 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –50 °C
Dichte: 0,85 g/cm³
Flammpunkt: 33 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004737
CAS-Nummer: 513-42-8
EINECS: 208-161-0
UN: 2614
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4250 to 1.4270 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %