2-(1-Piperidinyl)ethanol 99%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: 1-(2-Hydroxyethyl)piperidin

152110050 152111000 152115000
ACRO152110050EA 24.5 EUR
ACRO152110050 ACRO152111000 ACRO152115000
2-(1-Piperidinyl)ethanol 99%
2-Piperidinoethanol
Formel: C₇H₁₅NO
Molecular Weight: 129,2 g/mol
Schmelzpunkt: 16,7 °C
Flammpunkt: 77 °C
MDL: MFCD00006512
CAS-Nummer: 3040-44-6
EINECS: 221-244-6

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4794 to 1.4814 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR