2-Hydroxyethylmethacrylat 97% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methylpropensäure(2-hydroxyethyl)ester, Methacrylsäure(2-hydroxyethyl)ester
156330010
156335000
156330025
156332500
ACRO156330010EA
109
EUR
ACRO156330010
ACRO156335000
ACRO156330025
ACRO156332500
2-Hydroxyethylmethacrylat 97% stabilisiert
2-Hydroxyethylmethacrylat
Formel:
C₆H₁₀O₃ Molecular Weight: 130.14 g/mol Siedepunkt: 205…208 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –12 °C Dichte: 1.073 g/cm³ Flammpunkt: 106 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00002863 CAS-Nummer: 868-77-9 EINECS: 212-782-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4510 to 1.4530 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.2 % (K.F.) |
GC | ≥96.0 % |
Color scale | ≤15 APHA |
Stabilizer | 200 to 400 ppm MEHQ |
Acid value | ≤2 mg KOH/g |