Methylammoniumchlorid 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Aminomethan Hydrochlorid, Methylamin Hydrochlorid
156780010
156782500
156785000
156780050
156780500
ACRO156780010EA
117
EUR
ACRO156780010
ACRO156782500
ACRO156785000
ACRO156780050
ACRO156780500
Methylammoniumchlorid 99%
Methylammonium chloride
Formel:
CH₆ClN Molecular Weight: 67.52 g/mol Siedepunkt: 225…230 °C (15 mmHg) Schmelzpunkt: 228…233 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012849 CAS-Nummer: 593-51-1 EINECS: 209-795-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 228 to 233 °C |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.3 % |
Iron (Fe) | ≤0.005 % |
Sodium (Na) | ≤0.1 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤0.005 % |
Insoluble matter | ≤0.05 % (in HCl) |