1-Brom-4-fluorbenzol ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Bromofluorobenzene
A11630.0E A11630.22 A11630.36
A11630.0EEA 467 EUR
A11630.0E A11630.22 A11630.36
1-Brom-4-fluorbenzol ≥99%
1-Brom-4-fluorbenzol
Purity: 99% CAS No.: 460-00-4 Molecular Formula: C6H4BrF Formula Weight: 175.01 Flash Point: 60°(140°F) Refractive Index: 1.5270 Odour: Aromatic Melting Point: -16° Boiling Point: 151-153° Beilstein Reference: 774102 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00000342
Formel: C₆H₄BrF
Molecular Weight: 175 g/mol
Siedepunkt: 151…153 °C
Schmelzpunkt: –16 °C
Dichte: 1,604
Flammpunkt: 60 °C (140 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000342
CAS-Nummer: 460-00-4
EINECS: 207-300-2
UN: 1993
ADR: 3,III