4-(2-Methyl-2-butanyl)phenol 99%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: p-(1,1-Dimethylpropyl)phenol, 4-(2-Methyl-2-butyl)phenol, 4-tert-Pentylphenol

167330050 167331000 167332500 167335000 167330000
ACRO167330050EA 19.5 EUR
ACRO167330050 ACRO167331000 ACRO167332500 ACRO167335000 ACRO167330000
4-(2-Methyl-2-butanyl)phenol 99%
4-tert-Amylphenol
Formel: C₁₁H₁₆O
Molecular Weight: 164,25 g/mol
Schmelzpunkt: >91 °C
Flammpunkt: 111 °C
MDL: MFCD00002369
CAS-Nummer: 80-46-6
EINECS: 201-280-9
UN: 2430
ADR: 8,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to light yellow Coarse powder or flakes or briquettes
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥91 °C
GC ≥98.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR