3-Bromphenylhydraziniumchlorid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Bromphenylhydrazin Hydrochlorid, 3-Bromphenylhydrazinhydrochlorid, 1-(3-Bromphenyl)hydrazin Hydrochlorid
167350050 167350250
ACRO167350050EA 82.5 EUR
ACRO167350050 ACRO167350250
3-Bromphenylhydraziniumchlorid 98%
3-Bromphenylhydraziniumchlorid
Formel: C₆H₈BrClN₂
Molecular Weight: 223,5 g/mol
Schmelzpunkt: 225…231 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012933
CAS-Nummer: 27246-81-7
EINECS: 248-362-0
UN: 1759
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 225 to 231 °C (Dec)
Titration Argentometric ≥97.5 %
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %