Nitrosiumtetrafluoroborat 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Nitrosyltetrafluoroborat
174390250 174390050 174391000
ACRO174390250EA 203 EUR
ACRO174390250 ACRO174390050 ACRO174391000
Nitrosiumtetrafluoroborat 97%
Nitrosium tetrafluoroborate
Formel: BF₄NO
Molecular Weight: 116,81 g/mol
Schmelzpunkt: 250 °C (Subl.)
Dichte: 2,185 g/cm³
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00011433
CAS-Nummer: 14635-75-7
EINECS: 238-679-2
UN: 3260
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder or crystals
Assay ≥96.0 % (ex F)
Melting point 75 to 83 °C
GC ≥96.0 %