p-Toluolsulfonylisocyanat 96%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Toluolsulfonylisocyanat, Tosylisocyanat
183070250
183071000
183075000
ACRO183070250EA
50.3
EUR
ACRO183070250
ACRO183071000
ACRO183075000
p-Toluolsulfonylisocyanat 96%
p-Toluolsulfonylisocyanat
Formel:
C₈H₇NO₃S Molecular Weight: 197,21 g/mol Siedepunkt: 144 °C (10 mmHg) Schmelzpunkt: –2 °C Dichte: 1,29 g/cm³ Flammpunkt: 145 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002030 CAS-Nummer: 4083-64-1 EINECS: 223-810-8 UN: 2206 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5330 to 1.5360 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥95 % |