Kaliumosmat(VI) Dihydrat
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Kaliumosmium(VI)oxid Dihydrat, Kaliumosmat Dihydrat, Dikaliumosmat Dihydrat
197660025
197665000
ACRO197660025EA
346
EUR
ACRO197660025
ACRO197665000
Kaliumosmat(VI) Dihydrat
Kaliumosmat(VI) Dihydrat
Formel:
K₂O₄Os·2H₂O Molecular Weight: 368,45 g/mol |
MDL:
MFCD00149919 CAS-Nummer: 10022-66-9 UN: 3085 ADR: 5.1,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Violet Crystalline powder |
Assay | 51.0 to 52.0 % (Os) |