Vanadyl(IV)acetylacetonat 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Oxobis(2,4-pentandionato-O,O')vanadium(IV), Vanadin(IV)oxyacetylacetonat, Vanadium(IV)oxidbis(2,4-pentandionat), Vanadin(IV)oxidacetylacetonat
199590500 199592500 199590010
ACRO199590500EA 48.6 EUR
ACRO199590500 ACRO199592500 ACRO199590010
Vanadyl(IV)acetylacetonat 99%
Vanadyl(IV)acetylacetonat
Formel: C₁₀H₁₄O₅V
Molecular Weight: 265,16 g/mol
Schmelzpunkt: 256…259 °C
Flammpunkt: 79 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000032
CAS-Nummer: 3153-26-2
EINECS: 221-590-8
UN: 3285
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Green to blue-green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥98.5 %