(4-Hydroxyphenyl)essigsäuremethylester 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl-(4-hydroxyphenyl)acetat
208550250 208551000
ACRO208550250EA 46.3 EUR
ACRO208550250 ACRO208551000
(4-Hydroxyphenyl)essigsäuremethylester 99%
(4-Hydroxyphenyl)essigsäuremethylester
Formel: C₉H₁₀O₃
Molecular Weight: 166,18 g/mol
Siedepunkt: 162…163 °C (5 mmHg)
Schmelzpunkt: 55…58 °C
MDL: MFCD00002387
CAS-Nummer: 14199-15-6
EINECS: 238-050-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 55 to 58 °C
GC ≥98.5 %