Ethylammoniumchlorid 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Ethylamin Hydrochlorid, Aminoethan Hydrochlorid
214255000 214250025
ACRO214255000EA 56.9 EUR
ACRO214255000 ACRO214250025
Ethylammoniumchlorid 99%
Ethylammonium chloride
Formel: C₂H₈ClN
Molecular Weight: 81.54 g/mol
Schmelzpunkt: 105…108 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012885
CAS-Nummer: 557-66-4
EINECS: 209-182-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 98.5 to 101.5 %