Benzylcinnamat 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 3-Phenylacrylsäurebenzylester, trans-Zimtsäurebenzylester, Cinnamsäurebenzylester, Zimtsäurebenzylester, 3-Phenylpropensäurebenzylester, (E)-Zimtsäurebenzylester, (E)-3-Phenylpropensäurebenzylester, trans-Cinnamsäurebenzylester
215291000 215295000 215290050
ACRO215291000EA 39.9 EUR
ACRO215291000 ACRO215295000 ACRO215290050
Benzylcinnamat 99%
Benzylcinnamat
Formel: C₁₆H₁₄O₂
Molecular Weight: 238,29 g/mol
Siedepunkt: 195…200 °C (5 mmHg)
Schmelzpunkt: 33…37 °C
Flammpunkt: >112 °C
MDL: MFCD00004789
CAS-Nummer: 103-41-3
EINECS: 203-109-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Crystalline mass or liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Melting point 33 to 37 °C
GC ≥98.5 %