Ammoniumtrifluoracetat 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Trifluoressigsäure Ammoniumsalz
218860250
218861000
ACRO218860250EA
49.3
EUR
ACRO218860250
ACRO218861000
Ammoniumtrifluoracetat 98%
Ammoniumtrifluoracetat
Formel:
C₂H₄F₃NO₂ Molecular Weight: 131,05 g/mol Schmelzpunkt: 122…126 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012615 CAS-Nummer: 3336-58-1 EINECS: 222-072-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 122 to 126 °C |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |