2-Chlor-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Chlor-4,6-dimethoxy-s-triazin
263000250
263000050
263001000
ACRO263000250EA
110
EUR
ACRO263000250
ACRO263000050
ACRO263001000
2-Chlor-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin 98%
2-Chloro-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazine
Formel:
C₅H₆ClN₃O₂ Molecular Weight: 175,57 g/mol Siedepunkt: 99…100 °C (1 mmHg) Schmelzpunkt: 74…78 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00075607 CAS-Nummer: 3140-73-6 EINECS: 221-541-0 UN: 3077 ADR: 9,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 74 to 78 °C |
GC | ≥97.5 % |