(1R,2R)-(+)-1,2-Diphenylethylendiamin 99%, 99% ee
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
294682500
294680010
ACRO294682500EA
57
EUR
ACRO294682500
ACRO294680010
(1R,2R)-(+)-1,2-Diphenylethylendiamin 99%, 99% ee
(1R,2R)-(+)-1,2-Diphenylethylendiamin
Formel:
C₁₄H₁₆N₂ Schmelzpunkt: 81…84 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00082769 CAS-Nummer: 35132-20-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 81 to 84 °C |
GC | ≥98.5 % |
Enantiomeric excess | ≥98.5 % |
Specific optical rotation | +102° to +106° (25 °C, 589 nm) (c=1.1, MeOH) |